Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43311.G1 43311.G9 43311.G5
43311.G1EA 79 EUR InStock
43311.G1 43311.G9 43311.G5
Molybdän ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.6 mm (0.063 in)
Molybdenum
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.5g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge