Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
00525.KG 00525.KI
00525.KGEA 135 EUR InStock
00525.KG 00525.KI
Wolfram ≥99,9% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.4 mm (0.25 in), Ø 17.5 mm (0.689 in)
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈30g/slug MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
MW: 183.84 g/mol
Siedepunkt: 5660
Melting Pt: 3410
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge