Wolfram, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
40925.FL 40925.GT 40925.HB
40925.FLEA 374 EUR InStock
40925.FL 40925.GT 40925.HB
Wolfram, Drahtgeflecht 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
MW: 183.84 g/mol
Siedepunkt: 5660
Melting Pt: 3410
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge