Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS <1 µm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
44210.22 44210.36 44210.A3
44210.22EA 150 EUR InStock
44210.22 44210.36 44210.A3
Wolfram ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver APS <1 µm
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Dark grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Formel: W
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge