Mangan ≥99,9% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10236.30 10236.A1 10236.A7
10236.30EA 62.7 EUR InStock
10236.30 10236.A1 10236.A7
Mangan ≥99,9% (Metall-Basis), unregelmäßige Stücke
Manganese
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-96-5 Physical Form: Broken plate Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011111
Formel: Mn
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011111
CAS-Nummer: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge