Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11429.BO 11429.BQ
11429.BOEA 338 EUR InStock
11429.BO 11429.BQ
Iridium ≥99,8% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈17.8g/m MDL No.: MFCD00011062
Formel: Ir
Siedepunkt: 5300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2450 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011062
CAS-Nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge