Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver, APS 5-15 µm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
00663.14 00663.22
00663.14EA 74.3 EUR InStock
00663.14 00663.22
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), sphärische Pulver, APS 5-15 µm
Nickel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Apparent density 3-5g/cm3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
MW: 58.69 g/mol
Siedepunkt: 3007
Melting Pt: 1453
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge