Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13374.KG 13374.KJ
13374.KGEA 1279 EUR InStock
13374.KG 13374.KJ
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Premion®, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platinum
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.61g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
MW: 195.08 g/mol
Siedepunkt: 3827
Melting Pt: 1769
Dichte: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge