Xylol (Isomerengemisch), reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
07048.4700 07048.5500 07048.8500 07048.3700 07048.6700
KRAF07048.4700EA 92.4 EUR InStock
KRAF07048.4700 KRAF07048.5500 KRAF07048.8500 KRAF07048.3700 KRAF07048.6700
Xylol (Isomerengemisch), reinst
Xylol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 140
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 25
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077264
CAS-Nummer: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=83ff99813d31e8a10265a7bb2175dd6963c7b426&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge