4-Chlorchalkon
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IP23.100 IP23.250
MENAIP23.100EA 0 EUR InStock
MENAIP23.100 MENAIP23.250
4-Chlorchalkon
4-Chlorchalkon
Formel: C₁₅H₁₁ClO
MW: 242.7 g/mol
MDL Number: MFCD00016345
CAS-Nummer: 956-04-7
EINECS: 213-476-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge