Chalkon 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
159431000 159435000
ACRO159431000EA 49 EUR InStock
ACRO159431000 ACRO159435000
Chalkon 97%
Chalkon
Formel: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 53…58 °C
Dichte: 1,0712 g/cm³ (62.4 °C)
Flash-Pt: >112 °C
MDL Number: MFCD00003082
CAS-Nummer: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Merck Index: 13,02045
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge