2-Hydroxychalkon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12851.06 A12851.14
A12851.06EA 36.3 EUR InStock
A12851.06 A12851.14
2-Hydroxychalkon ≥98%
2-Hydroxychalkon
Purity: 98+% CAS No.: 644-78-0 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: ca 154° dec. Beilstein Reference: 2049134
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Melting Pt: ∼ 154 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016449
CAS-Nummer: 644-78-0
EINECS: 211-422-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge