4'-Hydroxychalkon ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10838.06 A10838.14
A10838.06EA 40.5 EUR InStock
A10838.06 A10838.14
4'-Hydroxychalkon ≥97%
4'-Hydroxychalkon
Purity: 97% CAS No.: 2657-25-2 Molecular Formula: C15H12O2 Formula Weight: 224.26 Melting Point: 175-177° Beilstein Reference: 2049150
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Melting Pt: 175…177 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016484
CAS-Nummer: 2657-25-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge