1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB10804.250 BTB10804.1
CHMPBTB10804.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB10804.250 MAYBBTB10804.1
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,2-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 73 °C
Dichte: 0,948 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003861
CAS-Nummer: 931-17-9
EINECS: 213-229-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge