Chloroform-[D1] stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit Silber 0,5 %
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
416754-100G 416754-250G
SIAL416754-100GEA 83.5 EUR InStock
SIAL416754-100G SIAL416754-250G
Chloroform-[D1] stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge