2-Propanol-[D8], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175897-25G 175897-5G
SIAL175897-25GEA 588 EUR InStock
SIAL175897-25G SIAL175897-5G
2-Propanol-[D8], Sigma-Aldrich®
2-Propanol-[D8]
Formel: D₃CCD(OD)CD₃
MW: 68.03 g/mol
Siedepunkt: 82
Melting Pt: –89.5 °C
Dichte: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044341
CAS-Nummer: 22739-76-0
EINECS: 245-189-2
UN: 1219
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge