Anthracen-[D10] (98% D)
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CIL-DLM-102-1 CIL-DLM-102-5
PROOCIL-DLM-102-1EA 263 EUR InStock
PROOCIL-DLM-102-1 PROOCIL-DLM-102-5
Anthracen-[D10] (98% D)
Anthracen-[D10]
Formel: C₁₄D₁₀
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Kühlschrank
CAS-Nummer: 1719-06-8
EINECS: 217-004-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge