1,2-Dichlorbenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
331511-10G 331511-1G 331511-5G
SIAL331511-10GEA 560 EUR InStock
SIAL331511-10G SIAL331511-1G SIAL331511-5G
1,2-Dichlorbenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
1,2-Dichlorbenzol-[D4]
Formel: C₆D₄Cl₂
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –17 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037106
CAS-Nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge