1,4-Dichlorbenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
329339-1G 329339-5G
SIAL329339-1GEA 163 EUR InStock
SIAL329339-1G SIAL329339-5G
1,4-Dichlorbenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorbenzol-[D4]
Formel: C₆D₄Cl₂
MW: 150.97 g/mol
CAS-Nummer: 3855-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge