Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
434388-10G 434388-25G 434388-5G
SIAL434388-10GEA 136 EUR InStock
SIAL434388-10G SIAL434388-25G SIAL434388-5G
Toluol-[D8], Sigma-Aldrich®
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
MW: 100.08 g/mol
Siedepunkt: 110
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..