Fulleren C60, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483036-1G 483036-5G
SIAL483036-1GEA 198 EUR InStock
SIAL483036-1G SIAL483036-5G
Fulleren C60, Sigma-Aldrich®
Fulleren C60
Formel: C₆₀
Melting Pt: > 280 °C
Dichte: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00151408
CAS-Nummer: 99685-96-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&vid=f2c9ff03e3743861d242e7e023c84fcfa10a64ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge