D-Gluconsäure 49 - 53% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
G1951-1KG G1951-4KG G1951-25G
SIALG1951-1KGEA 56.2 EUR InStock
SIALG1951-1KG SIALG1951-4KG SIALG1951-25G
D-Gluconsäure 49 - 53% (w/w) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
D-Gluconsäure
Formel: C₆H₁₂O₇
MW: 196.16 g/mol
Siedepunkt: 674
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004240
CAS-Nummer: 526-95-4
EINECS: 208-401-4
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04469
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge