D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G5146-10KG G5146-1KG
SIALG5146-10KGEA 490 EUR InStock
SIALG5146-10KG SIALG5146-1KG
D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose
Formel: C₆H₁₂O₆
Melting Pt: 146 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148912
CAS-Nummer: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Merck Index: 14,04459
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=18aebec8588c01e468167161dd721370b55777b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge