D(+)-Xylose
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38530.01 38530.02
SERA38530.01EA 0 EUR InStock
SERA38530.01 SERA38530.02
D(+)-Xylose
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Melting Pt: 154
Dichte: 1.525 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151475
CAS-Nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge