D(-)-Fructose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F9048-1KG F9048-500G
SIALF9048-1KGEA 175 EUR InStock
SIALF9048-1KG SIALF9048-500G
D(-)-Fructose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge