TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
93443-100ML 93443-500ML
SIAL93443-100MLEA 108 EUR InStock
SIAL93443-100ML SIAL93443-500ML
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser, Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge