Gentamicinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1914-250MG G1914-25G G1914-5G
SIALG1914-250MGEA 72.5 EUR InStock
SIALG1914-250MG SIALG1914-25G SIALG1914-5G
Gentamicinsulfat, Sigma-Aldrich®
Gentamicinsulfat
Melting Pt: 218…237 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0
EINECS: 215-778-9
Merck Index: 13,04403
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge