Neomycin trisulphate salt hydrate, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N6386-100G N6386-25G N6386-5G
SIALN6386-100GEA 263 EUR InStock
SIALN6386-100G SIALN6386-25G SIALN6386-5G
Neomycin trisulphate salt hydrate, Pulver, BioReagent Reagenz für die Zellkultur, Sigma-Aldrich®
Neomycin trisulphate salt hydrate
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·₃H₂SO₄·xH₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150829
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge