Zellulose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C6429-500G C6429-5KG
SIALC6429-500GEA 56.9 EUR InStock
SIALC6429-500G SIALC6429-5KG
Zellulose, Sigma-Aldrich®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Melting Pt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge