Milchsäure 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W261114-10KG-K W261114-1KG-K W261114-5KG-K
SIALW261114-10KG-KEA 304 EUR InStock
SIALW261114-10KG-K SIALW261114-1KG-K SIALW261114-5KG-K
Milchsäure 85% ≥85%, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90.08 g/mol
Dichte: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge