Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10680.01 10680.02 10680.03
SERA10680.01EA 65.9 EUR InStock
SERA10680.01 SERA10680.02 SERA10680.03
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge