Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% aqueous solution, crystallized_4
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
54535-1 54535-3
BMOL54535-1EA 0 EUR InStock
BMOL54535-1 BMOL54535-3
Acrylamid-Bisacrylamid (37.5:1) 40% aqueous solution, crystallized_4
Acrylamid-Bis (32:1)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge