Polyethylenglycol 6.000
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A1387.1000 A1387.5000
A1387.1000EA 39.7 EUR InStock
A1387.1000 A1387.5000
Polyethylenglycol 6.000
Polyethylenglycol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 6000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55…62 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779614
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge