TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: UPTIMA INTERCHIM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
UP158536 UP158537
UPTIUP158536EA 0 EUR InStock
UPTIUP158536 UPTIUP158537
TRITON™ X-405 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-405 (Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether)
Formel: C₂₈H₅₀O₈
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01779734
CAS-Nummer: 9002-93-1
Merck Index: 12,06858
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge