Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromoform 96% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

158200010 158202500 158200025 158200050
ACRO158200010EA 219 EUR InStock
ACRO158200010 ACRO158202500 ACRO158200025 ACRO158200050
Bromoform 96% stabilisiert
Bromoform


Formel: Br₃CH
MW: 252.73 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 8 °C
Dichte: 2.63 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000128
CAS-Nummer: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
UN: 2515
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01404
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Stabilizer 3 to 5 wt% ethanol
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge