3-Brompropionsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11573.14 A11573.22 A11573.36
A11573.14EA 28.6 EUR InStock
A11573.14 A11573.22 A11573.36
3-Brompropionsäure ≥97%
3-Brompropionsäure
Purity: 97% CAS No.: 590-92-1 Molecular Formula: BrCH2CH2CO2H Formula Weight: 152.98 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 57-63° Boiling Point: 140-142°/45mm Solubility: Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene Beilstein Reference: 1071333 Merck Reference: 14,1433 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002763
Formel: BrH₂CCH₂COOH
Siedepunkt: 140…142 °C (45 mmHg)
Melting Pt: 57…63 °C
Dichte: 1,480
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002763
CAS-Nummer: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1433
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge