DL-Homocystein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H4628-10MG H4628-1G H4628-25G H4628-5G
SIALH4628-10MGEA 37.7 EUR InStock
SIALH4628-10MG SIALH4628-1G SIALH4628-25G SIALH4628-5G
DL-Homocystein, Sigma-Aldrich®
DL-Homocystein
Formel: C₄H₉NO₂S
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00004898
CAS-Nummer: 454-29-5
EINECS: 207-222-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge