DL-Lithiumlactat 99%, reinst
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
413330050 413330250 413331000 413335000
ACRO413330050EA 23 EUR InStock
ACRO413330050 ACRO413330250 ACRO413331000 ACRO413335000
DL-Lithiumlactat 99%, reinst
DL-Lithiumlactat
Formel: H₃CCH(OH)COOLi
MW: 96.01 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065399
CAS-Nummer: 867-55-0
EINECS: 212-761-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in water) Clear colorless
pH 6 to 9 (1 % solution)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge