(±)-Mercaptobernsteinsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
125551000 125555000 125550025
ACRO125551000EA 63.7 EUR InStock
ACRO125551000 ACRO125555000 ACRO125550025
(±)-Mercaptobernsteinsäure 99%
(±)-Mercaptobernsteinsäure
Formel: C₄H₆O₄S
MW: 150.16 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 152…155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004860
CAS-Nummer: 70-49-5
EINECS: 200-736-4
Merck Index: 12,09479
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..