(±)-2-Tridecanol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L01926.06 L01926.03
L01926.06EA 73.7 EUR InStock
L01926.06 L01926.03
(±)-2-Tridecanol ≥97%
(±)-2-Tridecanol
Purity: 97% CAS No.: 1653-31-2 Molecular Formula: C13H28O Formula Weight: 200.37 Refractive Index: 1.4430 Melting Point: 23-26° Boiling Point: 265° Beilstein Reference: 1720217 MDL No.: MFCD00037601
Formel: C₁₃H₂₈O
Siedepunkt: 265 °C
Melting Pt: 23…26 °C
Dichte: 0,83
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037601
CAS-Nummer: 1653-31-2
EINECS: 216-723-1
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge