(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W358126-100G-K W358126-1KG-K W358126-4KG-K
SIALW358126-100G-KEA 167 EUR InStock
SIALW358126-100G-K SIALW358126-1KG-K SIALW358126-4KG-K
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004590
CAS-Nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge