(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
193070-100G 193070-25G
SIAL193070-100GEA 66.4 EUR InStock
SIAL193070-100G SIAL193070-25G
(±)-2-Methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylbuttersäure
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 177
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002669
CAS-Nummer: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge