(±)-3-Methylvaleriansäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
002768-25G 002768-5G
FLUO002768-25GEA 230 EUR InStock
FLUO002768-25G FLUO002768-5G
(±)-3-Methylvaleriansäure
(±)-3-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002729
CAS-Nummer: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge