2-Amino-6-methylheptan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D161292-100G D161292-25G
SIALD161292-100GEA 476 EUR InStock
SIALD161292-100G SIALD161292-25G
2-Amino-6-methylheptan, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-methylheptan
Formel: C₈H₁₉N
Siedepunkt: 154…156 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008092
CAS-Nummer: 543-82-8
EINECS: 208-851-1
UN: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06854
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge