(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
289485-1L 289485-25ML
SIAL289485-1LEA 72.5 EUR InStock
SIAL289485-1L SIAL289485-25ML
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-Hexanol
Formel: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 193…194 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 80 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036138
CAS-Nummer: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37229e1f94f0ca0beccd95c10e5aa4bc92298d4e&vid=37229e1f94f0ca0beccd95c10e5aa4bc92298d4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge