DL-Histidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7750-100G H7750-25G
SIALH7750-100GEA 754 EUR InStock
SIALH7750-100G SIALH7750-25G
DL-Histidin, Sigma-Aldrich®
DL-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
MW: 155.16 g/mol
Melting Pt: 273
MDL Number: MFCD00005208
CAS-Nummer: 4998-57-6
EINECS: 206-513-8
Merck Index: 12,04758
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge