(±)-Phenylbernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P35200-100G P35200-25G
SIALP35200-100GEA 92.4 EUR InStock
SIALP35200-100G SIALP35200-25G
(±)-Phenylbernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Phenylbernsteinsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 167…169 °C
MDL Number: MFCD00004256
CAS-Nummer: 635-51-8
EINECS: 211-238-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge