(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W358401-100G-K W358401-1KG-K
SIALW358401-100G-KEA 191 EUR InStock
SIALW358401-100G-K SIALW358401-1KG-K
(±)-1-Penten-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Penten-3-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Siedepunkt: 114
Dichte: 0.838 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004573
CAS-Nummer: 616-25-1
EINECS: 210-472-1
UN: 1987
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge