(±)-1-Octin-3-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
127280-250G 127280-50G
SIAL127280-250GEA 362 EUR InStock
SIAL127280-250G SIAL127280-50G
(±)-1-Octin-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Octin-3-ol
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126.2 g/mol
Siedepunkt: 182
Melting Pt: 0
Dichte: 0.864 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004588
CAS-Nummer: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge