Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung für die Elektronenmikroskopie, Sigma-Aldrich®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04239.0250 1.04239.1000 1.04239.2500 1.04239.0000
1.04239.0250EA 68.7 EUR InStock
1.04239.0250 1.04239.1000 1.04239.2500 1.04239.0000
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung für die Elektronenmikroskopie, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 188
Melting Pt: -10
Dichte: 1.014
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 1760
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04485
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (alkalimetric) 23.5 - 26.5 %
pH-value ≥ 3.0
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.060 - 1.065
Absorbance A (235 nm; 1:200 deluted with water; 1 cm) ≤ 0.3
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 3.0 (H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge